648582
Cadmium-113Cd chloride
95 atom % (113Cd)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
95 atom % (113Cd)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
568 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[113Cd]Cl
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3