644153
N-Methoxy-N-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
98%
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-methoxytrifluoroacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. ebollizione
53 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
CON(C)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c1-8(10-2)3(9)4(5,6)7/h1-2H3
JDBJZZTZYKUFFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?