Key Documents
643467
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
73-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CCCO)CC1
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-6-13(7-9-14)5-4-10-15/h15H,4-10H2,1-3H3
LRYRQGKGCIUVON-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges