Key Documents
547247
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-piperidineethanol
97%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidineethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H23NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4730 (lit.)
P. eboll.
120-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCO)CC1
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
YBNJZIDYXCGAPX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)