Key Documents
642274
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, chloride
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Grado di funzionalizzazione
1.2 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Categorie correlate
Applicazioni
Strong anion exchange gel.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)