641979
Ethyl 4-iodobenzoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5880 (lit.)
Densità
1.641 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
iodo
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H9IO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
YCBJOQUNPLTBGG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ethyl 4-iodobenzoate can be used in the synthesis of biphenyl derivatives via Negishi cross coupling with the intermediates of the type ArMg(tmp)·2LiCl (tmp = trimethylolpropane). It can also be used as a starting material in the synthesis of p-carbomethoxyphenylmagnesium bromide, a polyfunctional organometallic reagent that can be used as building block in the synthesis of complex target molecules.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
"Preparation and reactions of functionalized arylmagnesium reagents"
Jensen EA, et al.
Synthesis, 2002(04), 0565-0569 (2002)
"Direct Magnesiation of Polyfunctionalized Arenes and Heteroarenes Using (tmp) 2Mg? 2 LiCl"
Clososki.CG, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 46(40), 7681-7684 (2007)