64046
2,3-Dimercapto-1-propanol
≥98% (iodometric)
Sinonimo/i:
BAL, British anti-Lewisite, DMP, Dimercaprol, Dithioglycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (iodometric)
Indice di rifrazione
n20/D 1.572-1.574
n20/D 1.573 (lit.)
P. eboll.
120 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(S)CS
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup