282413
2,3-Dimercapto-1-propanol tributyrate
97%
Sinonimo/i:
BAL tributyrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
156-160 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCC(CSC(=O)CCC)SC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O4S2/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
NHBKXEKEPDILRR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- in lipase inhibition assay during in vitro screening of medicinal plants as antidiabetics with glucosidase and lipase inhibitory activities
- in colorimetric microplate assay for lipase activity
- to analyze positional specificity of LipG (lipase-encoding gene) toward triacylglycerol by a simple continuous spectrophotometric method
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter