Key Documents
639125
Sigma-Aldrich
2-Biphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in diethyl ether
Densità
0.800 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Br[Mg]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-9H;1H;/q;;+1/p-1
NCZXESZVEDNTHU-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)