Key Documents
638692
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethyl-p-anisic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
191-195 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1c(C)cc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-6-4-8(10(11)12)5-7(2)9(6)13-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michael F Wempe et al.
Drug design, development and therapy, 6, 323-339 (2012-11-16)
Human uric acid transporter 1 (hURAT1; SLC22A12) is a very important urate anion exchanger. Elevated urate levels are known to play a pivotal role in cardiovascular diseases, chronic renal disease, diabetes, and hypertension. Therefore, the development of potent uric acid