Key Documents
63405
Sigma-Aldrich
Methyl potassium malonate
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
Monomethyl malonate potassium salt, Potassium monomethyl malonate
About This Item
Formula condensata:
CH3OCOCH2COOK
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Beilstein:
3633585
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
[K+].COC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Methyl potassium malonate can be used in the total synthesis of (±)-vincorine, an akuammiline alkaloid which can find applications in biology. It can also be used to synthesize a key keto proline ester intermediate to prepare acutumine.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
"The akuammiline alkaloids; origin and synthesis"
Eckermann R and Gaich C
Synthesis, 45(20), 2813-2823 (2013)
?Classical carbonyl reactivity enables a short synthesis of the core structure of acutumine?
Moreau.JR and Sorensen.JE
Tetrahedron, 63(28), 6446-6453 (2007)