Documenti fondamentali
633569
Sigma-Aldrich
1-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
52-57 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cn1cncc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-4-6-2-5(7)3-8/h2-4H,1H3
BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Aldehydes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
633569-1G4061832721620