Documenti fondamentali
631884
Sigma-Aldrich
Barium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size, 98.5% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
BaZrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98.5% trace metals basis
Stato
nanopowder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Dimensione particelle
<50 nm
Densità
5.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Zr/q+2;;2*-1;
DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of nanosized barium zirconate powder by thermal decomposition of urea in an aqueous solution containing barium and zirconium, and by calcination of the precipitate.
Boschini F,et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 23(16), 3035-3042 (2003)
Synthesis and sintering of large batches of barium zirconate nanopowders.
Sin A, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 85(8), 1928-1932 (2002)