Documenti fondamentali
631175
Sigma-Aldrich
Methyl 6-chloropyridine-3-carboxylate
98%
Sinonimo/i:
Methyl 6-chloronicotinate, Methyl 6-chloro-3-picolinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
86-90 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
RMEDXVIWDFLGES-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 6-chloropyridine-3-carboxylate can be used to synthesize fluoro substituted 6-phenylnicotinamide, which shows TRPV1 antagonist potency. It can also be used in the synthesis of retinoid x receptor (RXR) ligands, which have many clinical applications.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Design and synthesis of 6-phenylnicotinamide derivatives as antagonists of TRPV1"
Westaway.MS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(20), 5609-5613 (2008)
"Replacing alkyl sulfonamide with aromatic sulfonamide in sulfonamide-type RXR agonists favors switch towards antagonist activity"
Morishita I-K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(03), 1001-1003 (2009)