156353
6-Chloropyridine-3-carboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
6-Chloronicotinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
deionized water: soluble
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?