62880
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
Lysine ethyl ester dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C8H18N2O2.2ClH/c1-2-12-8(11)7(10)5-3-4-6-9;;/h7H,2-6,9-10H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
DZIYAIZKJOHVQC-KLXURFKVSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?