Documenti fondamentali
616680
Sigma-Aldrich
Isopropyl-d7-benzene
98 atom % D
Sinonimo/i:
Cumene-isopropyl-d7
About This Item
Formula condensata:
C6H5CD(CD3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
152-154 °C
Densità
0.914 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccccc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3,8D
RWGFKTVRMDUZSP-UNAVHCQLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)