616451
1,2,4,5-Tetramethylbenzene-d14
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
76-80 °C
Densità
0.924 g/mL
Spostamento di massa
M+14
Stringa SMILE
[2H]c1c(c(c([2H])c(c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
SQNZJJAZBFDUTD-ZVEBFXSZSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)