Documenti fondamentali
774820
Sigma-Aldrich
L-Alanine-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3CD(ND2)CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3,2D/hD3
QNAYBMKLOCPYGJ-VQIVFXRSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)