Documenti fondamentali
616036
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-alanine-2-d
98 atom % D
Sinonimo/i:
DL-Alanine-2-d1, N-Acetyl derivative
About This Item
Formula condensata:
CH3CD(NHCOCH3)CO2H
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(C)(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i3D
KTHDTJVBEPMMGL-WFVSFCRTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)