Documenti fondamentali
615072
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,1,1-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
Isopropyl-1,1,1-d3 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CD3CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
82 °C
Punto di fusione
-90 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3
KFZMGEQAYNKOFK-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)