609811
2-Propanol-17O
20 atom % 17O
Sinonimo/i:
Isopropyl alcohol-17O
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
20 atom % 17O
PM
60.30 by atom % calculation (20 atom % 17O)
P. eboll.
82 °C
Densità
0.798 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)[17OH]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4+1
KFZMGEQAYNKOFK-AZXPZELESA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)