Documenti fondamentali
614173
Sigma-Aldrich
Glycerol formal-d2
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D2H6O3
Peso molecolare:
106.12
Codice UNSPSC:
50161901
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
192-193 °C
Densità
1.226 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)