Documenti fondamentali
614157
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-1α,2α-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Cortisol-1α,2α-d2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21D2H28O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
211-214 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C1C([2H])[C@]2(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@H]3CCC2=CC1=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7D/t5?,7?,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-
JYGXADMDTFJGBT-VFWCAETDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Adrenal gland,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ting Cai et al.
Cell death & disease, 11(5), 390-390 (2020-05-24)
Inhibition of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) in the proximal tubule of the kidney has emerged as an effective antihyperglycemic treatment. The potential protective role of SGLT2 inhibition on diabetic kidney disease (DKD) and underlying mechanism, however, remains unknown. In this