614017
Vanillin-5-d1
≥90 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-5-d1
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥90 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. eboll.
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]c1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i3D
MWOOGOJBHIARFG-WFVSFCRTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
307.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
153.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)