Documenti fondamentali
613584
Sigma-Aldrich
Isopropyl-d7-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Aminopropane-d7
About This Item
Formula condensata:
CD3CD(NH2)CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
66.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
33-34 °C
Densità
0.775 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D
JJWLVOIRVHMVIS-YYWVXINBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
<= -25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)