Documenti fondamentali
612871
Supelco
Potassium fluoride solution
NMR reference standard, 0.2 M in water, D2O 10 % (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Composizione
D2O, 10% (99.9 atom % D)
Concentrazione
0.2 M in water
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
8 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Stringa SMILE
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
NMR reference standard (0.2 M in water, D2O 10% (99.9 atom % D)) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Quantità
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)