60240
Potassium fluoride
purum p.a., ≥99.0% (F)
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 885 °C)
Livello qualitativo
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99.0% (F)
Stato
powder or crystals
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
858 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?