Documenti fondamentali
610003
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-18O4 solution
~80 wt. % in H218O, 75 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
H3P18O4
Peso molecolare:
105.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
Purezza isotopica
75 atom % 18O
PM
104.0 by atom % calculation (75 atom % 18O)
Concentrazione
~80 wt. % in H218O
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[18OH]P([18OH])([18OH])=[18O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
NBIIXXVUZAFLBC-QVEBFPOWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)