Documenti fondamentali
609919
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(4-hydroxy-18O)
95 atom % 18O
Sinonimo/i:
L-4-Hydroxy-18O-phenylalanine
About This Item
Formula condensata:
4-(H18O)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Peso molecolare:
183.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
PM
183.1 by atom % calculation (95 atom % 18O)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc([18OH])cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i11+2
OUYCCCASQSFEME-KBDDTQJTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)