608262
Algal lyophilized cells-13C,15N (Synechococcus sp.)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Disponibilità
not available in Japan
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)