Documenti fondamentali
51881
Supelco
9-cis-Astaxanthin
analytical standard
Sinonimo/i:
(3S,3′S, 9-cis)-3,3′-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4′-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H52O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
596.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤10% all-trans-Astaxanthin (HPLC)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
9-cis-Astaxanthin is an isomer of astaxanthin (3,3 -dihydroxy-β,β-carotene-4,4 -dione), belonging to the xanthophyll family of oxygenated derivatives of carotenoids.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Zeaxanthin analytical standard
Supelco
14681
Zeaxanthin
TWEEN® 40 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1504
TWEEN® 40
Luteina analytical standard
Supelco
07168
Luteina
β-Carotene synthetic, ≥93% (UV), powder
Sigma-Aldrich
C9750
β-Carotene
Rapid baseline separation of enantiomers and a mesoform of all-trans-astaxanthin, 13-cis-astaxanthin, adonirubin, and adonixanthin in standards and commercial supplements.
Wang C, et al.
Journal of Chromatography A, 1194(2), 172-177 (2008)