Documenti fondamentali
614114
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-d (Synechococcus sp.)
98 atom % D
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)