Documenti fondamentali
608009
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6,15N3
≥96 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, 95% (CP)
Sinonimo/i:
L-Histidine-ul-13C,15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H915N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥96 atom % 13C
≥95 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]23/D -38.4°, c = 3 in H2O
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
282 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH]1[13CH2][15NH][13CH2][15NH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h4-5,8-9H,1-3,7H2,(H,10,11)/t4?,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
KGGHFQUWHIYZEJ-CUAXCGJMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)