Key Documents
607614
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Br13C15N
Peso molecolare:
107.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
P. eboll.
61-62 °C
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[13C]#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i1+1,3+1
ATDGTVJJHBUTRL-ZKDXJZICSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)