607576
3-Hydroxybenzo(nitrile-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
3-Cyano-13C,15N-phenol
About This Item
Formula condensata:
15N13C-C6H4OH
Peso molecolare:
121.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Oc1cccc(c1)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H/i5+1,8+1
SGHBRHKBCLLVCI-LXCUQPLXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)