Documenti fondamentali
605816
Sigma-Aldrich
Potassium Linoleate-13C18
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Linoleic acid-13C18 potassium salt
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)3(13CH213CH=13CH)2(13CH2)713CO2K
Peso molecolare:
336.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+18
Stringa SMILE
[K+].[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-;/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
BAYJYBALPIYBQQ-OTDRBMRISA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.