Key Documents
605697
Sigma-Aldrich
Methyl palmitate-13C16
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Methylhexadecanoate-13C16
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)1413CO2CH3
Peso molecolare:
286.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
185 °C/10 mmHg
Densità
0.933 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+16
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
FLIACVVOZYBSBS-RHVLFXCPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup