Documenti fondamentali
605611
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)913CO2H
Peso molecolare:
187.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i11+1
ZDPHROOEEOARMN-KHWBWMQUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)