Key Documents
604925
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
4-Amidinosarcosine-methyl-13C monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H9O2N3 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
292 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H]O[H].[13CH3]N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1+1;
MEJYXFHCRXAUIL-YTBWXGASSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Creatinine anhydrous, ≥98%
Sigma-Aldrich
C4255
Creatinine