603872
Phthalic-13C6 anhydride
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,3-Isobenzofurandione-13C6
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
284 °C (lit.)
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
LGRFSURHDFAFJT-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)