Documenti fondamentali
600911
Sigma-Aldrich
15N2/O2(RG) Gas Mixture
ratio (39:1), 99 atom % 15N
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
Purezza isotopica
99 atom % 15N
Saggio
99.9% (CP)
Stato
gas
Composizione
ratio (39:1)
tecniche
PET imaging: suitable
Categorie correlate
Applicazioni
For PET applications
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)