600121
N-Methyldiethanolamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
P. ebollizione
246-248 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[15N](CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i6+1
CRVGTESFCCXCTH-PTQBSOBMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)