Key Documents
8.05851
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol, N-Methyldiethanolamine, N-Methyl-2,2-iminobis(ethanol)
About This Item
Formula condensata:
CH3N(CH2CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-312-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.026 hPa ( 40 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
265 °C
Potenza
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.9-8.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
243 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-21 °C
Temp. transizione
flash point 137 °C
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup