Documenti fondamentali
600016
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-13C,d3-benzyl-α-13C,α,α-d2 bromide
98 atom % D, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1-Bromoethyl-3-methoxy-13C,d3-benzene-α-13C,α,α-d2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C6D5H4BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
P. ebollizione
152 °C (lit.)
Densità
1.486 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3/i1+1D3,6+1D2
ZKSOJQDNSNJIQW-KJVVDLQLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)