Documenti fondamentali
597562
Sigma-Aldrich
Oleoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H47NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
133-135 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1
JPDKUMDAMZLOJR-KFQPROOXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)