Documenti fondamentali
594709
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
Oc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2
IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant involved in the synthesis of:
  • Pyrrole-3-carboxylic acids
  • N-aryl-N-thiazolyl compounds via the Hantzsch reaction
  • Disubstituted oxadiazolylindole derivatives with antiinflammatory, analgesic and nitric oxide releasing activity
  • Anilino-aryl-thiazoles with inhibitory activity toward valosin-containing proteins
  • Tyrosine kinase erythropoietin inhibitors
  • E. coli methionine aminopeptidase inhibitors
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)