Key Documents
594059
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine N-oxide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
138-142 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)