592552
Pentabromophenyl acrylate
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Brc1c(Br)c(Br)c(OC(=O)C=C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C9H3Br5O2/c1-2-3(15)16-9-7(13)5(11)4(10)6(12)8(9)14/h2H,1H2
BKKVYNMMVYEBGR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)