591637
Poly(2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate)
About This Item
Formula condensata:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF2CHF2)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
Temp. transizione
Tg (DSC) 68 °C(lit.)
Solubilità
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)